MAB810R
Anti-Cytomegalovirus Antibody, clone 8B1.2
clone 8B1.2, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
CMV
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
8B1.2, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotípus
IgG2a
kiszállítva
wet ice
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Western Blot: 1:200. Recognizes approximately a 70kDa band.
Immunofluorescence: 1:200-1:400.
Immunohistochemistry 1:200-1:800.
Works on paraffin embedded tissue sections.
FACS
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Cytomegalovirus Control Slides, Catalogue Number 5027-5
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2