SAB4700770
Monoclonal Anti-EBV antigen EBNA-1 antibody produced in mouse
clone E1-2.5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Ebna1 Antibody, Ebna1 Antibody - Monoclonal Anti-EBV antigen EBNA-1 antibody produced in mouse
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
E1-2.5, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
Epstein-Barr virus
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
izotípus
IgG2b
NCBI elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
Epstein-Barr virus ... EBNA-1(3783709)
Általános leírás
Immunogén
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?