Merck
JKA4107
Sigma-Aldrich
Succinimidyl Glutaramide-PEG5K-Succinimidyl Glutaramide
average Mn 5000
About This Item
Lineáris képlet:
C4H4O2NOOCCH2CH2CH2COHN(CH2CH2O)n-CH2CH2NHCOCH2CH2CH2COOC4H4O2N
UNSPSC kód:
51171641
NACRES:
NA.23
form
solid
molekulatömeg
average Mn 5000
Alkalmazás
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Jogi információk
Product of JenKem Technology
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)