Merck
I3777
Sigma-Aldrich
Indole-3-acetic hydrazide
97%
Szinonimák:
3-Indolylacetic acid hydrazide, NSC 17812, NSC 63799
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H11N3O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
189.21
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
mp
142-145 °C (lit.)
SMILES string
NNC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C10H11N3O/c11-13-10(14)5-7-6-12-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,12H,5,11H2,(H,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GYHLCXMCGCVVCG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reactant for preparation of:
  • Antifungal agents
  • Anticonvulsant agents
  • Alpha-4 (α4) integrin antagonists
  • A fluorescent analogue of UDP-N-acetylglucosamine
  • Antioxidant agents with myocardial protection properties
  • Antagonist agents of neuropeptide Y receptors
  • Antibacterial agents
  • Potential monoamine oxidase inhibitors
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)