Fontos dokumentumok
19146-U
Hamilton® needles for RN syringes, point style #5
needle size 22s ga, needle L 51 mm (2 in.), volume 2.5-100 μL
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.03
material
cone tip, side port stainless steel
tűméret
22s ga
Jellemzők
removable needle cone tip (side port)
kiszerelés
pkg of 6 ea
gyártó/kereskedő neve
Hamilton 7784-05
tű H
51 mm (2 in.)
térfogat
2.5-100 μL
kompatibilitás
for use with 2.5μL-100μL syringe
Általános leírás
Hamilton® needles for RN syringes, point style #5 are cone-tip needles equipped with side-port holes. Liquid samples can be filled and dispensed through the side hole, and septum damage is minimized by the solid domed tip.
Jogi információk
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)