Merck
131865
Sigma-Aldrich
Tetrachlorophthalic anhydride
96%
Szinonimák:
1,3-Dioxy-4,5,6,7-tetrachloroisobenzofuran, 3,4,5,6-Tetrachlorophthalic anhydride, 4,5,6,7-Tetrachloro-1,3-isobenzofurandione, 4,5,6,7-Tetrachloroisobenzofuran-1,3-dione, Niagathal
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8Cl4O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
285.90
Beilstein:
211560
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
gőznyomás
0.16 mmHg ( 145 °C)
Minőségi szint
Teszt
96%
Forma
solid
bp
371 °C (lit.)
mp
253-257 °C (lit.)
SMILES string
Clc1c(Cl)c(Cl)c2C(=O)OC(=O)c2c1Cl
InChI
1S/C8Cl4O3/c9-3-1-2(8(14)15-7(1)13)4(10)6(12)5(3)11
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AUHHYELHRWCWEZ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
680.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
360 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
L Gerhardsson et al.
The Journal of laboratory and clinical medicine, 121(6), 792-796 (1993-06-01)
The specificity of immunoglobulin G (IgG) against trimellityl-human serum albumin (TM-HSA) in serum samples from 11 workers exposed to trimellitic anhydride (TMA) was characterized in this study. Levels of IgG against TM-HSA and HSA-conjugates of other acid anhydrides, phthalic anhydride
K M Venables et al.
British medical journal (Clinical research ed.), 290(6463), 201-204 (1985-01-19)
A survey was carried out of a population of workers exposed to tetrachlorophthalic anhydride, an acid anhydride epoxy resin curing agent known to cause asthma. Using a radioallergosorbent test with a tetrachlorophthalic anhydride human serum albumin conjugate, specific IgE antibody
Occupational asthma caused by tetrachlorophthalic anhydride: a 12-year follow-up.
R D Barker et al.
The Journal of allergy and clinical immunology, 101(6 Pt 1), 717-719 (1998-07-02)
L C Grammer et al.
Journal of occupational medicine. : official publication of the Industrial Medical Association, 29(10), 806-811 (1987-10-01)
Using a questionnaire and serum antibody studies, we evaluated 13 workers exposed to phthalic anhydride (PA) and tetrachlorophthalic anhydride (TCPA). The questionnaire was designed to identify symptoms compatible with anhydride-induced immunologic or irritant syndromes. Specific IgG and IgE for both
Acid anhydrides.
A J Taylor
Clinical and experimental allergy : journal of the British Society for Allergy and Clinical Immunology, 21 Suppl 1, 234-240 (1991-01-01)