Fontos dokumentumok
8.06215
Sigma-Aldrich
1,4-Naphthoquinone
for synthesis
Szinonimák:
1,4-Naphthoquinone, 1,4-Naphthalenedione, 1,4-Dihydro-1,4-diketonaphthalene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H6O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
158.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352115
EC index szám:
204-977-6
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
≥97% (HPLC)
gőznyomás
<1 hPa ( 50 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
solid
hatékonyság
190 mg/kg LD50, oral (Rat)
202 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
6.1 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
120-125 °C (sublimed)
átmeneti hőmérséklet
flash point 141 °C
oldhatóság
0.09 g/L
sűrűség
1.42 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O=C1c2c(cccc2)C(=O)C=C1
InChI
1S/C10H6O2/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FRASJONUBLZVQX-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (HPLC, area%): ≥ 97 %
Melting point (dried substance): 121 - 126 °C
Loss on drying (70 °C): ≤ 6 %
Identity (IR): passes test
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
285.8 °F
Lobbanási pont (C)
141 °C