Merck
422894
Sigma-Aldrich
2′,4′-Dimethylacetanilide
98%
Szinonimák:
2′,4′-Acetoxylidide
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CONHC6H3(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
163.22
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
mp
129-132 °C (lit.)
funkcionális csoport
amide
SMILES string
CC(=O)Nc1ccc(C)cc1C
InChI
1S/C10H13NO/c1-7-4-5-10(8(2)6-7)11-9(3)12/h4-6H,1-3H3,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PJEIIBXJUDOMAN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2′,4′-Dimethylacetanilide (N-(2,4-dimethylphenyl)acetamide) is an acetanilide derivative. Its carcinogenic effect has been studied on the liver in suckling mice. Its boiling point and melting point have been determined.
Alkalmazás
2′,4′-Dimethylacetanilide (N-acetyl-2,4-xylidine) may be used as a starting material in the synthesis of 5-acetamido-2,4-dimethylaniline.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Carcinogenic effect of N-hydroxy-N-2-fluorenylacetamide, 2',4'-dimethylacetanilide, and 2',4'6'-trimethylacetanilide on liver in suckling mice.
M Klein et al.
Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine. Society for Experimental Biology and Medicine (New York, N.Y.), 122(1), 111-114 (1966-05-01)
Haynes WM.
CRC Handbook of Chemistry and Physics, 3-218 (2015)
Spyra W and Winkelmann K.
The Conversion of Liquid Rocket Fuels, 165, 125-133 (2006)