Merck
H16604
Sigma-Aldrich
Homopiperazine
98%
Szinonimák:
1,4-Diazacycloheptane, 2,3,4,5,6,7-Hexahydro-1H-1,4-diazepine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H12N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
100.16
Beilstein:
102711
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
bp
169 °C (lit.)
mp
38-40 °C (lit.)
SMILES string
C1CNCCNC1
InChI
1S/C5H12N2/c1-2-6-4-5-7-3-1/h6-7H,1-5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FQUYSHZXSKYCSY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Skull and crossbonesCorrosion
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
141.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
61 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Kazuya Ito et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 38(11), 1809-1816 (2015-11-03)
Orthovanadate (OVA), a protein tyrosine phosphatase inhibitor, induces vasoconstriction in a Rho kinase-dependent manner. The aim of this study was to determine the mechanism underlying OVA-induced vasoconstriction of rat mesenteric arteries. OVA-induced constriction of mesenteric arterial rings treated with N(G)-nitro-L-arginine