Fontos dokumentumok
53588
Homopiperazine-1,4-bis(2-ethanesulfonic acid)
Szinonimák:
Hexahydro-1H-1,4-diazepine-1,4-bis(2-ethanesulfonic acid), Homo-PIPES
About This Item
Javasolt termékek
Forma
solid
Minőségi szint
szennyeződések
≤5% water
funkcionális csoport
sulfonic acid
SMILES string
OS(=O)(=O)CCN1CCCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C9H20N2O6S2/c12-18(13,14)8-6-10-2-1-3-11(5-4-10)7-9-19(15,16)17/h1-9H2,(H,12,13,14)(H,15,16,17)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QZTMPPUJIVQNKS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Evaluation of buffers toxicity in plant cells: Homopiperazine-1,4-bis(2-ethanesulfonic acid) was evaluated for its suitability as a buffer in tobacco cell studies at low pH, highlighting its low toxicity and effectiveness in maintaining stable pH environments crucial for plant cell biology experiments (Borgo, 2017).
- Proteomic analysis under stress conditions: This buffer was used in maintaining pH during the proteomic analysis of radicles from seeds treated with aluminum, showcasing its utility in complex biological assays and environmental stress studies (Okekeogbu et al., 2014).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?