Fontos dokumentumok
GF79027050
Polyamide - Nylon 6, 6 - 30% Glass Fiber Reinforced
(PA 6,6 30% GFR), sheet, thickness 20 mm, size 220 × 299 mm, black
Szinonimák:
AM363200
About This Item
UNSPSC kód:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma
sheet
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 790-270-50
méret
220 × 299 mm
vastagság
20 mm
szín
black
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)