Fontos dokumentumok
GF75211837
Copper-tin alloy, Cu80Sn20
powder, 53micron max. particle size, 100g
Szinonimák:
CU226020
Méret kiválasztása
1 EA
83 060,00 Ft
83 060,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 EA
83 060,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
31152304
NACRES:
NA.23
83 060,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 752-118-37
súly
100 g
maximum részecskeméret
53 μm
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)