Merck
520365
Sigma-Aldrich
Copper-tin alloy
spherical powder, −200 mesh
Szinonimák:
Bronze, Sn5Cu84
About This Item
Lineáris képlet:
Sn5Cu84
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
31152304
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
form
spherical powder
Minőségi szint
összetétel
copper, 90 wt. %
Tin, 10 wt. %
részecskeméret
−200 mesh
SMILES string
[Cu].[Sn]
InChI
1S/Cu.Sn
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KUNSUQLRTQLHQQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Environment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
An article concerning self-propagating reactions induced by mechanical alloying, presented by Sigma-Aldrich.com.