Fontos dokumentumok
GF11581635
Bronze
powder, Cu 89%/Sn 11%, max. particle size 150 micron, weight 1000 g, condition atomized
Szinonimák:
CU096010
About This Item
UNSPSC kód:
30102011
NACRES:
NA.23
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 115-816-35
súly
1000 g
maximum részecskeméret
150 μm
Related Categories
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)