Fontos dokumentumok
GF61784242
Polycarbonate
(PC), granule, 3 mm nominal granule size, weight 1000 g, additives heat stabilizer only
Szinonimák:
CT306310
About This Item
UNSPSC kód:
12352100
NACRES:
NA.23
form
granular
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 617-842-42
súly
1000 g
névleges szemcseméret
3 mm
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Protocols
Selenium's roles range from essential dietary element to semiconductor in advanced applications like xerography.