Fontos dokumentumok
GF57272485
Polycarbonate
(PC), sheet, thickness 2 mm, size 150 × 150 mm, clear
Szinonimák:
CT303100
About This Item
UNSPSC kód:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma
sheet
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 572-724-85
méret
150 × 150 mm
vastagság
2 mm
szín
clear
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)