Fontos dokumentumok
GF13395135
Nickel/Chromium
wire, Ni 80%/Cr 20%, 0.045 mm diameter, length 1000 m, temper annealed
Szinonimák:
NI055113
About This Item
UNSPSC kód:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma
wire
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 133-951-35
Hosszúság
1000 m
átmérő
0.045 mm
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)