Fontos dokumentumok
GF12944190
Alumina
powder, mean particle size 45 micron, weight 500 g, purity 99.9%
Szinonimák:
AL606010
About This Item
UNSPSC kód:
11181511
NACRES:
NA.23
Teszt
99.9%
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 129-441-90
súly
500 g
átlagos részecskeméret
45 μm
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)