Fontos dokumentumok
128201
N-Ethyl-o-crotonotoluidide
97%
Szinonimák:
N-Ethyl-N-(2-methylphenyl)-2-butenamide, Crotamiton
About This Item
Javasolt termékek
leírás
predominantly trans
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
törésmutató
n20/D 1.54 (lit.)
bp
153-155 °C/13 mmHg (lit.)
oldhatóság
ethanol: soluble
methanol: soluble
sűrűség
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCN(C(=O)\C=C\C)c1ccccc1C
InChI
1S/C13H17NO/c1-4-8-13(15)14(5-2)12-10-7-6-9-11(12)3/h4,6-10H,5H2,1-3H3/b8-4+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DNTGGZPQPQTDQF-XBXARRHUSA-N
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?