Merck
735647
Sigma-Aldrich
Cyclopropaneamidine hydrochloride
97%
Szinonimák:
Cyclopropanecarbamidine hydrochloride, Cyclopropyl-1-carbamidine hydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H8N2 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
120.58
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
crystals
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
crystals
mp
122-127 °C
funkcionális csoport
amine
SMILES string
Cl.NC(=N)C1CC1
InChI
1S/C4H8N2.ClH/c5-4(6)3-1-2-3;/h3H,1-2H2,(H3,5,6);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JRYOZJIRAVZGMV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)