Fontos dokumentumok
284416
Ethyl hydrocinnamate
99%
Szinonimák:
Ethyl 3-phenylpropionate
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.494 (lit.)
bp
247-248 °C (lit.)
sűrűség
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
phenyl
SMILES string
CCOC(=O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-2-13-11(12)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,2,8-9H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JAGZUIGGHGTFHO-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
226.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
108 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?