Merck
E32800
Sigma-Aldrich
Ethyl indole-2-carboxylate
97%
Szinonimák:
2-Ethoxycarbonylindole, NSC 10076
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H11NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
189.21
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
mp
122-125 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)c1cc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C11H11NO2/c1-2-14-11(13)10-7-8-5-3-4-6-9(8)12-10/h3-7,12H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QQXQAEWRSVZPJM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reactant for preparation of:
  • CRTH2 receptor antagonists
  • Indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) inhibitors
  • Cannabinoid CB1 receptor antagonists
  • Inhibitors of Human Reticulocyte 15-Lipoxygenase-1
  • N-(benzoylphenyl)-1H-indole-2-carboxamides as potent antihypertriglyceridemic agents
  • A antiproliferative agent against human leukemia K562 cells
  • Inhibitors of p38 MAP kinase
  • Acetolactate synthase inhibitors
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)