Fontos dokumentumok
I5109
Indole-2-carboxylic acid
98%
Szinonimák:
2-Carboxyindole, 2-Indolylformic acid, NSC 16598
Teszt
98%
mp
202-206 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1cc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C9H7NO2/c11-9(12)8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-5,10H,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HCUARRIEZVDMPT-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... SRD5A1(6715)
rat ... Grin2a(24409)
Related Categories
Alkalmazás
- Reactant for total synthesis of (±)-dibromophakellin and analogs
- Reactant for synthesis of the pyrrolizidine alkaloid (±)-trachelanthamidine
- Reactant for stereoselective preparation of renieramycin G analogs
- Reactant for preparation of spirooxoindolepyrrolidines via reduction of indole-2-carboxylic acid followed by oxidation, condensation, reduction, amidation and Kharasch radical cyclization
- Reactant for Pd-catalyzed cyclization
- Reactant for preparation of N,N′-(pentane)diylbis[indolecarboxamide] and N,N′-[phenylenebis(methylene)]bis[indolecarboxamide] derivatives
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?