Merck
138096
Sigma-Aldrich
Ethyl 5-chloro-2-indolecarboxylate
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H10ClNO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
223.66
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
mp
166-168 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
ester
SMILES string
CCOC(=O)c1cc2cc(Cl)ccc2[nH]1
InChI
1S/C11H10ClNO2/c1-2-15-11(14)10-6-7-5-8(12)3-4-9(7)13-10/h3-6,13H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LWKIFKYHCJAIAB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Ethyl 5-chloro-2-indolecarboxylate was used in the synthesis of anti-allergic agents.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Y Honma et al.
Journal of medicinal chemistry, 27(2), 125-128 (1984-02-01)
A series of N-tetrazolylpyridinecarboxamides was prepared and evaluated for antiallergic activity by the passive cutaneous anaphylaxis (PCA) assay. From the structure-activity relationships (SAR) of this class of compounds, it was revealed that the N-tetrazolylcarbamoyl group as an acidic functionality is