Merck
Y0000617
Ethyl indole-3-carboxylate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
3-(Ethoxycarbonyl)indole, Indole-3-carboxylic acid ethyl ester, NSC 63796
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H11NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
189.21
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
tropisetron
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
120-124 °C
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)c1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C11H11NO2/c1-2-14-11(13)9-7-12-10-6-4-3-5-8(9)10/h3-7,12H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XOUHVMVYFOXTMN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Reactant for preparation of:
  • Indole-based heterocycles for synthesis of indole-based p38 inhibitors and gramines
  • Glycine receptor ligands
  • Inhibitors of Human 5-Lipoxygenase
  • Antimicrobial agents
Kiszerelés
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)