Merck
C47809
Sigma-Aldrich
5-Chloroindole-2-carboxylic acid
98%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H6ClNO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
195.60
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
powder
mp
287 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1cc2cc(Cl)ccc2[nH]1
InChI
1S/C9H6ClNO2/c10-6-1-2-7-5(3-6)4-8(11-7)9(12)13/h1-4,11H,(H,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FUQOTYRCMBZFOL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
E Pralong et al.
Neuroscience letters, 136(1), 56-58 (1992-02-17)
The potency, specificity and reversibility of various presumed glycine site N-methyl-D-aspartate (NMDA) antagonists was studied on neonatal rat spinal cord using the grease gap technique. 5,7-Dichlorokynurenate was the most potent and specific glycine site antagonist among the compounds tested. On