Merck
912522
Sigma-Aldrich
Adamantanyl 2,2-diiodoacetate
≥95%
Szinonimák:
Suero cyclopropanation reagent
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H16I2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
446.06
UNSPSC kód:
12352200
Forma:
powder or crystals
Teszt:
≥95%
Teszt
≥95%
Forma
powder or crystals
reakcióalkalmasság
reaction type: C-C Bond Formation
mp
94-95 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Adamantanyl 2,2-diiodoacetate is a photocyclopropanation reagent capable of late-stage functionalization. The cyclopropanation of styrenes proceeds in the presence of visible light, without the need of a photocatalyst.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Jogi információk
This product is not available in Europe.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A transition-metal-free & diazo-free styrene cyclopropanation
Herraiz A G and Suero M G
Chemical Science, 10, 9374-9379 (2019)
Related Content
The Suero research group has developed new catalytic methods involving conceptually-novel radical carbenoids, carbyne equivalents, and metal-carbynoids and studied their behavior towards fine & feedstock chemicals as well as medically relevant agents.