Fontos dokumentumok
DWKBPM0050P
Azlon Tapered Beakers with Moulded Graduations
polypropylene, capacity 50 mL
Szinonimák:
BPM0050P
About This Item
UNSPSC kód:
41121803
NACRES:
NB.43
material
polypropylene
kiszerelés
pkg of 10 ea
gyártó/kereskedő neve
Azlon
tárolási körülmény
room temperature
assay range
accuracy: 10 mL
kapacitás
50 mL
Alkalmazás
Excellent solution for measuring and dispensing laboratory solutions and reagents
Tulajdonságok és előnyök
Autoclavable at 121°C and complies with ISO 7056
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)