Fontos dokumentumok
CLS430179
Corning® polypropylene beaker
sterile, size 250 mL , beaker, container and lid, case of 100
Szinonimák:
plastic beakers, polypropylene beakers, storage containers
About This Item
UNSPSC kód:
41121803
NACRES:
NB.13
material
natural polypropylene (beaker)
orange high-density polyethylene (snap cap)
sterilitás
sterile
sterile
Jellemzők
container and lid
kiszerelés
pack of 1
case of 100
gyártó/kereskedő neve
Corning 430179
méret
250 mL , beaker
Általános leírás
Corning flexible polypropylene container with snap-on polyethylene lid serves as a beaker or storage container.
  • Container is graduated in both millilitres and ounces
  • Certified nonpyrogenic
Egyéb megjegyzések
Browse all plastic beakers
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)