Merck
DWK986561
WHEATON® liquid scintillation vial with attached foil lined PP cap, glass
lips on vial transparent borosilicate glass bottle, capacity (20 mL), screw cap
Szinonimák:
986561, Scintillation vial
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.43
material
lips on vial transparent borosilicate glass bottle
metal foil liner
white polypropylene cap
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
with cap
kiszerelés
case of 500 ea Vials shrink-wrapped trays Screw caps in a separate sealed tray
gyártó/kereskedő neve
WHEATON® 986561
palackátmérő × Ma × Sz
(28 mm) (61 mm) (302 mm)
kapacitás
(20 mL)
szerelvény
22-400 neck
22-400
Tulajdonságok és előnyök
  • High-density polyethylene bottle made of low potassium borosilicate glass or polyethylene terephthalate or high-density polyethylene contains white polypropylene screw cap
  • Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
  • Available with cap attached, caps packed separately or without cap
Jogi információk
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)