Fontos dokumentumok
DWK73808-15415
Kimble® Closed Top Polypropylene Screw Thread Cap With Welded Ptfe-Faced Silicone Liner
15-415
About This Item
UNSPSC kód:
41100000
NACRES:
NB.17
material
PTFE/silicone liner
red polypropylene screw cap (Push fit)
kiszerelés
pkg of 1 packs
gyártó/kereskedő neve
Kimble® 73808-15415
szerelvény
thread
Alkalmazás
Closure solution for vials and bottles
Tulajdonságok és előnyök
  • PTFE faced/general purpose white rubber liners are highly resistant to chemical effects
  • Closures are ideal for repeated autoclaving
  • Welded liner technology eliminates the possibility of glue contamination
Jogi információk
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)