Merck
BR114760
BRAND® universal sample tube
diam. × L 11.5 mm × 75 mm
Szinonimák:
Sample tubes, Tubes
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.51
material
colorless tube
polystyrene tube
round bottom
leírás
RCF max - 4000
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
RCF 4,000 × g
graduations: no
kiszerelés
pack of 4000 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 114760
átmérő × H
11.5 mm × 75 mm
Általános leírás
The BRAND® universal sample tube is constructed from transparent polystyrene (PS), providing clear visibility for monitoring samples. Its versatile design makes it suitable for a wide range of laboratory applications, from sample collection to storage.
Tulajdonságok és előnyök
• Excellent sample visibility•
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)