Merck
Z514896
Kimax® high strength centrifuge tube
screw-thread w/ cap, capacity 15 mL
Szinonimák:
45600-15
About This Item
UNSPSC kód:
41121703
NACRES:
NB.11
material
borosilicate glass Type 1
screw top cap
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
RCF 13,100 × g
kiszerelés
pack of 6 ea
gyártó/kereskedő neve
Kimble®
külső átmérő × H
18 mm × 102 mm
kapacitás
15 mL
szerelvény
thread for 20-400
Általános leírás
Tubes have been chemically strengthened to achieve a greater mechanical strength than standard borosilicate centrifuge tubes. These tubes can be centrifuged up to 13,100 RCF when used with an accessory rubber adapter sleeve in a 50 mL rotor cavity. They can withstand temperatures up to 300°C. Always discard the rubber adapter if a tube has broken in it.
Jogi információk
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kimax is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)