Fontos dokumentumok
442498
Bromochloromethane
analytical standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
4.5 (vs air)
gőznyomás
117 mmHg ( 20 °C)
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 500 mg
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.482 (lit.)
bp
68 °C (lit.)
mp
−88 °C (lit.)
sűrűség
1.991 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
ClCBr
InChI
1S/CH2BrCl/c2-1-3/h1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JPOXNPPZZKNXOV-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Ozone 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?