Merck
D204404
Sigma-Aldrich
1,1-Diphenylacetone
98%
Szinonimák:
1,1-Diphenyl-2-propanone
About This Item
Lineáris képlet:
(C6H5)2CHCOCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
210.27
Beilstein:
1910206
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
powder
mp
59-63 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H14O/c1-12(16)15(13-8-4-2-5-9-13)14-10-6-3-7-11-14/h2-11,15H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DBNWBEGCONIRGQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)