Fontos dokumentumok
8.03581
Sigma-Aldrich
N,N′-Diphenylthiourea
for synthesis
Szinonimák:
N,N′-Diphenylthiourea, Thiocarbanilide, 1,3-Diphenylthiourea
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H12N2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
228.31
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352111
EC index szám:
203-004-2
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
hatékonyság
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
154 °C
oldhatóság
insoluble 23.52-25.65 mg/L
sűrűség
1.30 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
400 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
S=C(Nc2ccccc2)Nc1ccccc1
InChI
1S/C13H12N2S/c16-13(14-11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,14,15,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FCSHMCFRCYZTRQ-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 150 °C
Melting range (upper value): ≤ 153 °C
Identity (IR): passes test
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Célzott szervek
Thyroid
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2