Merck
D120405
Sigma-Aldrich
4,6-Dihydroxypyrimidine
98%
Szinonimák:
4,6-Pyrimidinediol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H4N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
112.09
Beilstein:
112224
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
powder
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
Oc1cc(O)ncn1
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-3-1-4(8)6-2-5-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DUFGYCAXVIUXIP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)