Fontos dokumentumok
A89502
Anthraflavic acid
technical grade, 90%
Szinonimák:
2,6-Dihydroxyanthraquinone, Anthraflavine
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
90%
form
powder
mp
>320 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc2C(=O)c3cc(O)ccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C14H8O4/c15-7-1-3-9-11(5-7)14(18)10-4-2-8(16)6-12(10)13(9)17/h1-6,15-16H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
APAJFZPFBHMFQR-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?