Merck
D110205
Sigma-Aldrich
2,2′-Dihydroxybenzophenone
98%
About This Item
Lineáris képlet:
(HOC6H4)2CO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
214.22
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
crystals
mp
61-62.5 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccccc1C(=O)c2ccccc2O
InChI
1S/C13H10O3/c14-11-7-3-1-5-9(11)13(16)10-6-2-4-8-12(10)15/h1-8,14-15H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YIYBRXKMQFDHSM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)