CLS999824
Corning® phenolic cap, PTFE liner
24-400 thread
Szinonimák:
Corning® 9998
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.11
Javasolt termékek
Anyagok
PTFE liner
black phenolic cap
gyártó/kereskedő neve
Corning 9998-24
Magasság
~12.5 mm
szerelvény
24-400 thread
Általános leírás
These reusable Corning caps are fabricated from specially formulated resin to resist the effects of temperature and steam in autoclaving. Caps are provided with a glued-in rubber liner over which is firmly bonded a PTFE interface to provide a highly inert sealing face.
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)