Fontos dokumentumok
BR36176
BRAND® volumetric flask
PMP, transparent, size 100 mL
Szinonimák:
Plastics, Volumetric flasks
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.43
Anyagok
PMP
polypropylene stopper
transparent
Csatlakozó
joint ST/NS neck14/23
Jellemzők
accuracy class A
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 36176
méret
100 mL
Általános leírás
Error limits according to class A, DIN EN ISO 1042.
Calibrated to contain (TC, In). Exposure to temperatures up to 121 °C (autoclaving) will not cause permanently exceeded error limits!
Cleaning up to max. 60 °C is recommended to preserve marks and inscriptions.
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)