CLS7078B50
Pyrex® Shorty serological disposable pipette, sterile, plugged
volume 50.0 mL, accuracy: 0.5 mL
Szinonimák:
ETERNA, Graduated Pipettes, Pipettes, SILBERBRAND, Corning® 7078B
About This Item
Javasolt termékek
material
glass
round tip
sterilitás
sterile
Jellemzők
DNase free: no
RNase free: no
color-coded Purple
graduations
subdivision
kiszerelés
pack of 25 ea
case of 50 ea
gyártó/kereskedő neve
Corning 7078B-50
hangerőmérési tartomány
50.0 mL, accuracy: 0.5 mL
Hosszúság
358 mm
kapacitás
50 mL
Általános leírás
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)