CLS7077B25
Pyrex® Shorty serological pipettes, disposable, sterile, plugged, individually wrapped
volume 25.0 mL, accuracy: 0.2 mL
Szinonimák:
Corning® 7077B
About This Item
Javasolt termékek
material
borosilicate glass
sterilitás
sterile
Jellemzők
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision
kiszerelés
pack of 100 ea
case of 400 ea
gyártó/kereskedő neve
Corning 7077B-25
hangerőmérési tartomány
25.0 mL, accuracy: 0.2 mL
Hosszúság
300 mm
kapacitás
25 mL
Általános leírás
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)