CLS7078B1
Pyrex® Shorty serological disposable pipette, sterile, plugged
volume 1.0 mL, accuracy: 0.01 mL
Szinonimák:
Corning® 7078B
About This Item
Javasolt termékek
Anyagok
glass
round tip
sterilitás
sterile
Jellemzők
DNase free: no
RNase free: no
color-coded Yellow
graduations
subdivision
kiszerelés
pack of 250 ea
case of 500 ea
gyártó/kereskedő neve
Corning 7078B-1
hangerőmérési tartomány
1.0 mL, accuracy: 0.01 mL
Hosszúság
215 mm
kapacitás
1 mL
Általános leírás
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)