BR27115
BRAND® graduated pipette serological
25 mL with 0.1 mL graduations, tip diam. 3 mm
Szinonimák:
ETERNA, Graduated Pipettes, Pipettes, SILBERBRAND, Serological
About This Item
Javasolt termékek
Anyagok
AR-Glass
Jellemzők
graduations Subdivisions 0.1mL
plugged
kiszerelés
pack of 6 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 27115
kapacitás
25 mL
csúcs átmérő
3 mm
Related Categories
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- BRAND® graduated serological pipette offers precise measurement of liquids with high accuracy.
- AR-Glas® meet the stringent laboratory requirements for chemical and physical resilience.
- Amber diffusion stain is used for SILBERBRAND ETERNA volumetric instruments that are exposed to especially aggressive cleaning conditions.
- The stain diffuses into the glass surface and can only be removed by abrasion.
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)