Fontos dokumentumok
CDS024583
7-(Dimethylamino)benzo[c][1,2,5]thiadiazole-4-carbaldehyde
About This Item
Javasolt termékek
leírás
AldrichCPR
Forma
solid
SMILES string
CN(C1=CC=C(C2=NSN=C12)C=O)C
InChI
1S/C9H9N3OS/c1-12(2)7-4-3-6(5-13)8-9(7)11-14-10-8/h3-5H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DCEPOZLIDUBGTK-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY, (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY, WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)