Merck
732435
Sigma-Aldrich
4,7-Bis(2-bromo-5-thienyl)-2,1,3-benzothiadiazole
≥99.0% (HPLC)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H6Br2N2S3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
458.21
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (HPLC)
Forma
solid
mp
245-247 °C
SMILES string
Brc1ccc(s1)-c2ccc(-c3ccc(Br)s3)c4nsnc24
InChI
1S/C14H6Br2N2S3/c15-11-5-3-9(19-11)7-1-2-8(10-4-6-12(16)20-10)14-13(7)17-21-18-14/h1-6H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZIIMIGRZSUYQGW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Skull and crossbonesCorrosion
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Bryce McCarthy et al.
Scientific reports, 11(1), 1532-1532 (2021-01-17)
Colorectal cancer (CRC) treatment is currently hindered by micrometastatic relapse that cannot be removed completely during surgery and is often chemotherapy resistant. Targeted theranostic nanoparticles (NPs) that can produce heat for ablation and enable tumor visualization via their fluorescence offer
Cikkek
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.