Merck
774367
Sigma-Aldrich
7-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole-4-carboxaldehyde
≥97%
Szinonimák:
7-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole-4-carbaldehyde, 7-Bromo-4-formyl-2,1,3-benzothiadiazole
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H3BrN2OS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
243.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
≥97%
Minőségi szint
Teszt
≥97%
Forma
solid
mp
192-194 °C
funkcionális csoport
aldehyde
bromo
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Brc1ccc(C=O)c2nsnc12
InChI
1S/C7H3BrN2OS/c8-5-2-1-4(3-11)6-7(5)10-12-9-6/h1-3H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VPDPNJVAWKCZEH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)