Merck
CDS008063
Sigma-Aldrich
1-(3-Chloropropyl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
AldrichCPR
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H11ClN2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
210.66
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
Forma
crystals
SMILES string
ClCCCN1C(=O)Nc2ccccc12
InChI
1S/C10H11ClN2O/c11-6-3-7-13-9-5-2-1-4-8(9)12-10(13)14/h1-2,4-5H,3,6-7H2,(H,12,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GUMPYDGUYXOYML-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Muta. 2 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)