Merck
734993
Sigma-Aldrich
3-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
97%
Szinonimák:
3-Phenylpyrazole-4-carbaldehyde
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H8N2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
172.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
142-147 °C
funkcionális csoport
aldehyde
phenyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=Cc1c[nH]nc1-c2ccccc2
InChI
1S/C10H8N2O/c13-7-9-6-11-12-10(9)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OCCFXKQCKSLEII-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)